Drukuj
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 5570 PLN
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₄O₃S
MW: 278.609 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054222
Numer CAS: 1446478-70-1