Drukuj
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303244-1G PC303244-5G
APOSPC303244-1GEA 1350 PLN
APOSPC303244-1G APOSPC303244-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.064 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408806
Numer CAS: 874814-70-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 II