Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 4950 PLN
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₅Cl₂F₃O₃
MW: 289.035 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054209
Numer CAS: 1706430-35-4