Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 4780 PLN
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103373
Numer CAS: 1823577-71-4