Drukuj
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 4500 PLN
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399733
Numer CAS: 1261852-46-3