Drukuj
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 4500 PLN
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242.628 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12922651
Numer CAS: 1208074-96-7