Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 4490 PLN
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054191
Numer CAS: 1706452-86-9