Drukuj
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 3600 PLN
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.609 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185646
Numer CAS: 915763-87-0
Jednostka: 1760
ADR: 8 III