Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 3940 PLN
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₇F₄N
MW: 217.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054203
Numer CAS: 1706446-60-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III