Drukuj
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 3940 PLN
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇F₄N
MW: 193.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986853
Numer CAS: 1706430-24-1