Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 3940 PLN
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formuła: C₈H₂Cl₂F₃NO
MW: 256.009 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054210
Numer CAS: 1706458-14-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III