Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 3940 PLN
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₄S
MW: 290.644 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13176696
Numer CAS: 1010422-55-5