Drukuj
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 4340 PLN
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
MW: 371.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054216
Numer CAS: 1706430-41-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 III