Drukuj
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303201-1G PC303201-250MG PC303201-5G
APOSPC303201-1GEA 4330 PLN
APOSPC303201-1G APOSPC303201-250MG APOSPC303201-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.119 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986840
Numer CAS: 1706435-01-9