Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 3830 PLN
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307.923 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103368
Numer CAS: 1823323-67-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III