Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303193-1G PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA 3660 PLN
APOSPC303193-1G APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₇BrF₄
MW: 271.049 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103367
Numer CAS: 1824048-80-7