Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 3660 PLN
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₇F₄NO
MW: 221.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103366
Numer CAS: 1824271-11-5