Drukuj
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 3480 PLN
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.595 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986849
Numer CAS: 1706436-22-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III