Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 3020 PLN
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.064 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827565
Numer CAS: 132481-85-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II