Drukuj
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 3380 PLN
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06637310
Numer CAS: 612541-12-5
Jednostka: 1759
ADR: 8 III