Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC303179-1G PC303179-250MG
APOSPC303179-1GEA 2200 PLN
APOSPC303179-1G APOSPC303179-250MG
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.064 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185469
Numer CAS: 1214346-10-7
Jednostka: 3265
ADR: 8 II