Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303174-1G PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA 2550 PLN
APOSPC303174-1G APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₅Cl₂F₃O
MW: 245.026 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103365
Numer CAS: 1824048-31-8