Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 2930 PLN
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₂Cl₃F₃O
MW: 277.455 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054199
Numer CAS: 1706458-07-2