Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303165-1G PC303165-250MG
APOSPC303165-1GEA 2930 PLN
APOSPC303165-1G APOSPC303165-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₆F₄O
MW: 194.126 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103361
Numer CAS: 1823323-63-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III