Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 2930 PLN
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.164 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103360
Numer CAS: 1824274-63-6