Drukuj
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303162-5G PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA 2870 PLN
APOSPC303162-5G APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225.595 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986859
Numer CAS: 1706461-21-3