Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 2700 PLN
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054201
Numer CAS: 1706458-48-1