Drukuj
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 2640 PLN
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054198
Numer CAS: 1686130-35-7