Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303156-1G PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA 2540 PLN
APOSPC303156-1G APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054187
Numer CAS: 1706457-94-4