Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 2540 PLN
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28103358
Numer CAS: 1824270-96-3