Drukuj
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 1930 PLN
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₈H₇F₄NO
MW: 209.141 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986861
Numer CAS: 1706430-25-2