Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 1700 PLN
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054185
Numer CAS: 1706458-33-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II