Drukuj
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303141-10G PC303141-5G
APOSPC303141-10GEA 2820 PLN
APOSPC303141-10G APOSPC303141-5G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formuła: C₁₁H₁₄F₂O₂
MW: 216.224 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986841
Numer CAS: 1706435-02-0