Drukuj
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 3550 PLN
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.198 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986835
Numer CAS: 1706446-17-4