Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 1550 PLN
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986860
Numer CAS: 1706436-25-0