Drukuj
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303131-1G PC303131-10G PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA 1480 PLN
APOSPC303131-1G APOSPC303131-10G APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Formuła: C₁₁H₁₄F₂O
MW: 200.225 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258677
Numer CAS: 887582-85-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III