Drukuj
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303072-1G PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA 11020 PLN
APOSPC303072-1G APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399740
Numer CAS: 1261683-44-6