Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 PLN
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formuła: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660308
Numer CAS: 886503-25-9