Drukuj
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 2230 PLN
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.068 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258718
Numer CAS: 1017779-82-6