Drukuj
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 11020 PLN
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₄O₂S
MW: 276.636 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28054250
Numer CAS: 1706451-99-1
Jednostka: 1760
ADR: 8 III