Drukuj
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 946 PLN
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660248
Numer CAS: 886500-89-6