Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G PC302970-5G PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA 2030 PLN
APOSPC302970-10G APOSPC302970-5G APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆ClF₃O₂
MW: 250.602 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205746
Numer CAS: 773132-29-9