Drukuj
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302945-10G PC302945-5G PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA 2030 PLN
APOSPC302945-10G APOSPC302945-5G APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrClFO
MW: 267.523 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832342
Numer CAS: 1017778-91-4