Drukuj
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302941-10G PC302941-5G PC302941-1G
APOSPC302941-10GEA 1540 PLN
APOSPC302941-10G APOSPC302941-5G APOSPC302941-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₂F₂O₂
MW: 214.209 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27986832
Numer CAS: 1706461-13-3