Drukuj
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 1540 PLN
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.146 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660217
Numer CAS: 651047-33-5