Drukuj
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 1580 PLN
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.146 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660215
Numer CAS: 886499-45-2