Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 1440 PLN
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.591 g/mol
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115991
Numer CAS: 22902-81-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III