Drukuj
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 986 PLN
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.068 g/mol
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258705
Numer CAS: 181806-55-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II