Drukuj
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 1130 PLN
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₄NO
MW: 219.136 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772785
Numer CAS: 1020718-23-3
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III