Drukuj
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 1250 PLN
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256.581 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23795336
Numer CAS: 1431329-73-5